Learn More
Uvex Sport Hygiene White PU 65821 Low Shoe - Width 10
Modern, metal free, ultra-lightweight and flexible S3 safety shoe
122.00€
Especificaciones
Color Blanco
Material Microfibra
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Ver más especificaciones
Productos 18
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17202441
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582135
35
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17212441
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582136
36
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17222441
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582137
37
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17232441
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582138
38
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17242441
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582139
39
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17252441
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582140
40
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17262441
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582141
41
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17272441
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582142
42
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17282441
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582143
43
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17292441
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582144
44
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17202451
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582145
45
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17212451
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582146
46
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17222451
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582147
47
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17232451
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582148
48
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17242451
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582149
49
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17252451
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582150
50
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17262451
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582151
51
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17272451
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6582152
52
122.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex 1 Sport Hygeine Shoe 6582.1 S3 SRC
  • Upper made from water-repellent microfiber material that is easy to clean
    • Minimum number of seams to reduce contamination
    • Made from synthetic material, suitable for people allergic to chrome
  • Washable up to 30°C
  • All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with volume
  • Resistance less than 35 megohms
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
  • Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with good shock, absorption and excellent slip resistance
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards
    • Does not restrict flexibility of shoe
  • Breathable materials
  • Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
  • Removable anti-static comfort insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Soft padding on collar and tongue
  • For light applications
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6582.1
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S3
Microfibra
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC