Learn More
Uvex Sport Blue PU 65991 Low Shoe - Width 10
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
139.00€
Especificaciones
Color Azul
Material Textiles
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 17
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17203071
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599135
35
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17213071
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599136
36
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17223071
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599137
37
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17233071
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599138
38
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17243071
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599139
39
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17253071
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599140
40
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17263071
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599141
41
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17273071
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599142
42
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17283071
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599144
44
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17293071
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599145
45
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17203081
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599146
46
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17213081
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599147
47
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17223081
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599148
48
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17233081
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599149
49
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17243081
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599150
50
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17253081
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599151
51
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17263081
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6599152
52
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex 1 Sport Shoe 6599.1 S1 P SRC
  • Modern, ultra-lightweight and flexible S1 safety shoe
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
  • Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility of shoe
  • Made with new developed technology for exceptional wearer comfort, climate-optimizes and breathable materials
  • Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
  • Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Soft, padding on collar and tongue
  • For light applications
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6599.1
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Textiles
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S1