missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Black PU 65949 Low Shoe - Width 12
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
135.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Textiles |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17202801
|
Uvex
6594935 |
35 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17212801
|
Uvex
6594936 |
36 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17222801
|
Uvex
6594937 |
37 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17232801
|
Uvex
6594938 |
38 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17242801
|
Uvex
6594939 |
39 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17252801
|
Uvex
6594940 |
40 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17262801
|
Uvex
6594941 |
41 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17272801
|
Uvex
6594942 |
42 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17282801
|
Uvex
6594943 |
43 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17292801
|
Uvex
6594944 |
44 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17202811
|
Uvex
6594945 |
45 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17212811
|
Uvex
6594946 |
46 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17222811
|
Uvex
6594947 |
47 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17232811
|
Uvex
6594948 |
48 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17242811
|
Uvex
6594949 |
49 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17252811
|
Uvex
6594950 |
50 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17262811
|
Uvex
6594951 |
51 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17272811
|
Uvex
6594952 |
52 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 1 Sport Shoe 6594.9 S1 SRC
- Modern, ultra-lightweight and flexible S1 safety shoe
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Made with new developed technology for exceptional wearer comfort, climate-optimizes and breathable materials
- Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
- Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Soft, padding on collar and tongue
- For light applications
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6594.9
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Textiles | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S1 |