missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Black PU 65903 Low Shoe - Width 12
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
139.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Textiles |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17202531
|
Uvex
6590335 |
35 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17212531
|
Uvex
6590336 |
36 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17222531
|
Uvex
6590337 |
37 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17232531
|
Uvex
6590338 |
38 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17242531
|
Uvex
6590339 |
39 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17252531
|
Uvex
6590340 |
40 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17262531
|
Uvex
6590341 |
41 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17272531
|
Uvex
6590342 |
42 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17282531
|
Uvex
6590343 |
43 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17292531
|
Uvex
6590344 |
44 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17202541
|
Uvex
6590345 |
45 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17212541
|
Uvex
6590346 |
46 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17222541
|
Uvex
6590347 |
47 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17232541
|
Uvex
6590348 |
48 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17242541
|
Uvex
6590349 |
49 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17252541
|
Uvex
6590350 |
50 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17262541
|
Uvex
6590351 |
51 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17272541
|
Uvex
6590352 |
52 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 1 Sport Shoe 6590.3 S1 P SRC
- Modern, ultra-lightweight and flexible S1 safety shoe
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, which does not restrict flexibility
- Made with new developed technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
- Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
- Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Soft, padding on collar and tongue
- For light applications
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6590.3
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Textiles | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S1 |