Learn More
Manta Diagnostics™ Sponge Swab in Neutralising Buffer
Includes 60 sponge swabs in Neutralising Buffer, 50 cm2, and 60 sterile self seal sample bags with 60 pairs of sterile gloves
Marca: Manta Diagnostics™ T6
Detalles adicionales : Peso : 3.67000kg
Descripción
Opciones de guantes pequeños, medianos o grandesEspecificaciones
Temperatura ambiente | |
60 hisopos, 60 bolsas con cierre de agarre, 60 pares de guantes grandes | |
60 |
Estéril | |
1 |