Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo horizontal de tipo dividido serie RSH 1100 con controlador B500
El diseño de tipo dividido facilita el cambio del tubo de trabajo.Permite un cómodo intercambio de varios tubos de trabajo.
5140.00€ - 11780.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | B500 |
---|---|
Temperatura (métrico) | Hasta 1100 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17388149
|
Nabertherm™
RS152L2AN |
50 mm | 250 mm |
5140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17308159
|
Nabertherm™
RS252L2AN |
50 mm | 500 mm |
5640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17348159
|
Nabertherm™
RS322L2AN |
120 mm | 500 mm |
7210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17388159
|
Nabertherm™
RS382L2AN |
80 mm | 500 mm |
6960.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17328169
|
Nabertherm™
RS422L2AN |
120 mm | 750 mm |
9350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17368169
|
Nabertherm™
RS472L2AN |
170 mm | 750 mm |
10560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17308179
|
Nabertherm™
RS482L2AN |
80 mm | 750 mm |
8900.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17348179
|
Nabertherm™
RS522L2AN |
120 mm | 1000 mm |
10120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17388179
|
Nabertherm™
RS572L2AN |
170 mm | 1000 mm |
11780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Temperatura máxima:de 1100 °C
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Termopar tipo N
- Diseño de tipo dividido para una inserción sencilla del tubo de trabajo
- Tubo de trabajo de material C530, incluidos tapones de fibra para funcionamiento bajo el aire en el volumen de suministro
- Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan radiación libre
- Switchgear y unidad de control integrados en la carcasa del horno
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
B500 | |
Hasta 1100 °C |