Learn More
SPINK9 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24661-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16813155
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SPINK9 is a serine protease inhibitor which specifically inhibits KLK5. It may contribute to the regulation of the desquamation process in skin by inhibiting KLK5.
Especificaciones
Especificaciones
SPINK9
Polyclonal
Unconjugated
SPINK9
LEKTI2, SPINK9
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
643394
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.55 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5DT21
SPINK9
SPINK9 Fusion Protein Ag19924
150 μL