Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo de decantación, forma esférica, versión robusta
El embudo de decantación permite la separación de líquidos inmiscibles (extracción líquido-líquido).
Marca: DWK Life Sciences 242918606
565.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.50000kg
Descripción
Un embudo de separación tiene la forma de un matraz apuntado con una llave de drenaje en la punta. El embudo de separación se utiliza para la extracción líquido-líquido de dos líquidos no miscibles (proceso de separación de sustancias) y, por lo tanto, también puede utilizarse en procesos de limpieza. El líquido de mayor densidad se acumula en la parte inferior del recipiente y puede drenarse a través del grifo de drenaje. La escala impresa permite una determinación exacta del volumen.
- Esférica
- Con llave de paso estándar en la base y tapón estándar en la base
- Versión de uso industrial
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
286 mm | |
Boro 3,3 | |
Separación de fases; extracción líquido-líquido |
10.000 mL | |
Sí | |
1 unidad |