Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Keep spare items to ensure there is no down time.
Marca: Cole-Parmer™ 6751P
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Juego de viales 6751
- Capacidad de muestra: De 0,5 a 4,0 ml
- Un vial completo más tres secciones centrales de repuesto
- Incluye impactador de acero inoxidable, dos tapones de cierre y cuatro cilindros centrales de policarbonato (6751C4)
- Componentes individuales disponibles
Especificaciones
Impactador | |
Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep | |
Cole-Parmer Freezer/Mill | |
De 0,28 a 3,69 g (de 0,01 a 0,13 oz.) |
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable (440 C) | |
1 Ea. | |
De 0,5 a 4 ml |