Learn More
Cole-Parmer™ Microscopio/Telescopio M820-S Specwell™ con retícula integrada
Código de producto. 11759293 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Potencia de aumento:
8X/25x
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento unitSize
11759293 8X/25x cada uno
1 options
Código de producto. 11759293 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0309700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para procedimientos macroscópicos de control de calidad e inspección. Escopio fabricado en aluminio y plástico duradero, incluye una retícula en línea recta.
  • Escopios fabricados en aluminio y plástico resistentes
  • Las lentes vienen con cubiertas para protegerlas contra los arañazos
  • El ocular presenta un borde suave para una mayor comodidad y seguridad
  • Incluye correa para el cuello, soporte para microlente, maletín de transporte duro y correa de transporte
  • Ideal para procedimientos macroscópicos de control de calidad e inspección, este modelo incluye una retícula en línea recta
  • Para la visualización microscópica, enrosque la microlente y el soporte en el monocular
  • Para la visualización telescópica a distancia, desenrosque la microlente y el soporte y utilice el monocular como telescopio (estas ópticas no están diseñadas para la visualización telescópica a distancia)
  • El escopio se puede ajustar tanto en los modos de microscopio como de telescopio
Especificaciones
Tipo Microscope/Telescope with Built-in Reticle
Diámetro (imperial) 1.06 in.
Diámetro (métrico) 2.7 mm
Campo de visión 9 mm
Altura (imperial) 7.08 in.
Altura (métrico) 18 cm
Incluye Neck strap, a micro lens stand, hard carrying case and carrying strap
Potencia de aumento 8X/25x
Modelo Specwell™ M820-S