Learn More
Spectrum™ Cuadrados de macrofiltración de polímero tejido Spectra/Mesh: N (nylon), diámetro del disco: Hoja de 30 x 30cm; Abertura: 53μm; Área abierta: 36 %; Grosor: 60μm
Combina alta resistencia a la tracción con flexibilidad
Marca: Spectrum™ 146502
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Combines high tensile strength with flexibility
Ideal para soluciones de colado, filtrado y cribado o suspensiones que contengan moléculas o partículas de alto peso molecular.
- No absorbente
- Combina alta resistencia a la tracción con flexibilidad
Especificaciones
Alto | |
Nailon | |
Hidrófilo | |
De 3 a 10 | |
180 °C | |
Filtro tejido Spectra Mesh |
ISO 9001:2008 | |
Estéril | |
33 % | |
41 μm | |
60 μm | |
4,65 pulg.2 |