Learn More
Spectrum™ Tapones de tubos de diálisis: Spectra/Por™ tipo estándar
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
Marke: Spectrum™ 132734
Weitere Details : Peso : 0.06300kg
Beschreibung
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
Tipo de cierre estándar Spectra/Por
- Fabricado con polipropileno para favorecer la flotabilidad de las muestras
- Mantiene la orientación vertical de la muestra cuando se utiliza con un cierre ponderado Spectra/Por.
- 5 Tamaños de anchura de sellado: 12, 23, 35, 55 y 75 mm
- 4 colores disponibles para facilitar la identificación de las muestras
- Esterilizable en autoclave
- 10/paquete; usar solo con tubos de diálisis de RC. No debe usarse con tubos de CE.
Spezifikation
Tapón de tubos de diálisis | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
De 32° a 250 °F | |
Cada uno |
Celulosa regenerada | |
12 mm | |
Naranja | |
De 0 °C a 121 °C | |
Para la orientación vertical y flotabilidad de las muestras, laboratorios Spectrum, uso solo con RC |