Learn More
Spectrum™ Filtros tejidos Spectra/Mesh™ para Macrofiltración: Láminas de polipropileno
Consisten en hebras de monofilamento tejidas en una criba de malla, caracterizados por aberturas de malla, % de área abierta y grosor de malla precisos
Marca: Spectrum™ 146 426
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Hay 5 tipos de materiales disponibles con diferentes características físicas, químicas y térmicas para seleccionar en función de la aplicación: Nailon (N), polipropileno (PP), poliéster (P), acero inoxidable (SS) y PEEK (PK).
- Fuerte, duradero, hidrófobo, baja adsorción (inerte)
- Mejor resistencia: ácidos, álcalis & sustancias orgánicas
- Tolerancia: PH 2-14, hasta 130° C
- Esterilización: Esterilizable en autoclave
- 9 tamaños de abertura de malla: 105 m - 1000 μm
- 5 tamaños de diámetro de disco: 25 mm, 47 mm, 55 mm, 90 mm y 150 mm
- 1 tamaño de hoja cuadrada: 30 x 30 cm
Especificaciones
Baja (inerte) | |
ISO 9001:2008 | |
hidrófobos | |
De 2 a 14 | |
130 °C | |
Filtro tejido Spectra Mesh |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
31 % | |
250 μm | |
430 μm | |
4,65 pulg.2 |