Learn More
Spectrum™ Filtros tejidos Spectra™
Los filtros están compuestos por filamentos individuales tejidos en criba de malla, caracterizados por aberturas de malla, porcentaje de área abierta y grosor de malla precisos
Marca: Spectrum™ 148 987
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Hay 5 tipos de materiales disponibles con diferentes características físicas, químicas y térmicas para seleccionar en función de la aplicación: Nailon (N), polipropileno (PP), poliéster (P), acero inoxidable (SS) y PEEK (PK).
Filtros tejidos de nailon (N) Spectra/Mesh™:
- Propiedades: Fuerte, duradero, hidrófilo, alta adsorción
- Mejor resistencia: corrosivos
- Tolerancia: 3-10 pH, hasta 180°C
- Esterilización: mediante radiación
- 17 Tamaños de abertura de malla: de 5 a 1000 μm
- 5 Tamaños de diámetro de disco: 25mm, 47mm, 55mm, 90mm y 150mm
- 1 Tamaño de hoja cuadrada: 30 x 30 cm
Propiedades: Fuerte, duradero, ligeramente hidrófobo, baja adsorción
Mejor resistencia: álcalis y sustancias orgánicas
Tolerancia: pH de 3 a 13, hasta 140 °C
Esterilización: Esterilizable en autoclave
10 Tamaños de abertura de malla: 5-300 ° m
5 Tamaños de diámetro de disco: 25 mm, 47 mm, 55 mm, 90 mm & 150 mm
1 Tamaño de lámina cuadrada:
Filtros tejidos de polipropileno (PP) Spectra/Mesh™ de 30 x 30 cm:
- Propiedades: Fuerte, duradero, hidrófobo, baja adsorción (inerte)
- Mejor resistencia: ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
- Tolerancia: 2-14 pH, hasta 130°C
- Esterilización: Esterilizable en autoclave
- 9 Tamaños de abertura de malla: de 105 a 1000 μm
- 5 Tamaños de diámetro de disco: 25mm, 47mm, 55mm, 90mm y 150mm
- 1 Tamaño de hoja cuadrada: 30 x 30 cm
- Propiedades: muy fuerte y duradero, hidrófilo, alta adsorción
- Mejor resistencia: corrosivos
- Tolerancia: 4-12 pH, hasta 180°C
- Esterilización: Esterilizable en autoclave & mediante irradiación
- 7 Tamaños de abertura de malla: de 30 a 914 μm
- 2 Tamaños de diámetro de disco: 55 mm y 90 mm
- 1 Tamaño de hoja cuadrada: 30 x 30 cm
- Propiedades: Resistencia y durabilidad medias, muy hidrófobo, muy inerte
- Mejor resistencia: casi todo
- Tolerancia: 1-14 pH, hasta 250°C
- Esterilización: Esterilizable en autoclave
- 5 Tamaños de abertura de malla: de 35 a 800 μm
- 5 Tamaños de diámetro de disco: 25mm, 47mm, 55mm, 90mm y 150mm
- 1 Tamaño de hoja cuadrada: 30 x 30 cm
Especificaciones
Alto | |
ISO 9001:2008 | |
hidrófobos | |
4 to 12 | |
180°C | |
Filtro tejido Spectra Mesh |
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
57% | |
500μm | |
330 μm | |
4,65 pulg.2 |