Learn More
BRAND™ Punta de bureta de repuesto
Para buretas compactas y automáticas
Marca: BRAND™ 11512
6.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Especificaciones
Transparente | |
Bureta automática compacta, bureta compacta | |
1 | |
Punta de bureta |
50 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
50 ml |