Learn More
SCAT Bidones que ahorran espacio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Descripción:
Con control de nivel mecánico
Sin control de nivel mecánico
Descripción
- Fabricados en polipropileno (PP) con rosca S50
- La capacidad está estandarizada en 5 l.
- Disponible de serie sin flotador u opcionalmente con un flotador para controlar el nivel
Los recipientes SCAT que ahorran espacio ofrecen una alternativa inteligente a los recipientes SCAT convencionales, ya que solo requieren una fracción del espacio que ocupan estos para su almacenamiento, sin que ello afecte a la capacidad.
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 1,3 gal |
Tipo de producto | Contenedor |
Color del tapón | Azul |
Tamaño del tapón | S50 |
Descripción | Con control de nivel mecánico |
Capacidad (métrico) | 5 L |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 54 x 335 x 330 mm |
Material | PP |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para todos los fines, sistemas de seguridad SCAT |
Incluye | Floater |