Learn More
Bel-Art™ Inserto coaxial SP Scienceware™ Wilmad™ para tubo de muestras de RMN
Determina la susceptibilidad magnética y otras aplicaciones generales. El inserto coaxial Bel-Art SP Scienceware™ para tubos de muestra de RMN se ha fabricado con vidrio Pyrex™, lo que lo convierte en un instrumento ideal para estudios de temperatura variable.
Marca: Bel-Art™ 66000-0094
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
Descripción
- La sección superior de cada inserto encaja perfectamente en los tubos de RMN de precisión de pared fina con un diámetro exterior de 5 mm de Wilma’
- El tubo se mantiene recto un máximo de 0,013 mm
- El tubo exterior se debe pedir por separado en función de la intensidad del campo magnético
Especificaciones
Vidrio Pyrex™ | |
25 mm | |
2 mm | |
WGS-4BL |
Tubo de muestras de NMR modelos 406-PP, 427-PP | |
|
|
Tapón de tubo exterior y tubo interior con tapón. |