Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 18 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared media
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La ajustada tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0.0065 mm para los insertos Wilmad
337.62€ - 355.98€
Especificaciones
Camber (Metric) | 25 µm |
---|---|
Concentricity (Metric) | 51 µm |
Diámetro exterior (métrico) | 18,000 ± 0,013 mm |
Diámetro interior (métrico) | 17,00 ± 0,013 mm |
Intensidad de campo | 350 MHz |
Alertas:
No se recomienda el uso de tapones para muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15328898
|
Wilmad-LabGlass™
66352-1875 |
18-PP-7-5 | 178 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15348898
|
Wilmad-LabGlass™
66352-1895 |
18-P9-7-5 | 228,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15338898
|
Wilmad-LabGlass™
66352-1885 |
18-PP-8-5 | 203,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
25 µm | |
18,000 ± 0,013 mm | |
350 MHz | |
0,50 mm |
51 µm | |
17,00 ± 0,013 mm | |
Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) |