Learn More
3M™ Kit rápido de proteína de soja L25SOY
Diseñado para la detección de la presencia de proteínas de soja en agua de enjuague final limpia (CIP), muestras de hisopos ambientales, ingredientes alimentarios y productos alimentarios procesados.
Marca: 3M™ 7100151326
Detalles adicionales : Peso : 0.30200kg
Descripción
- Resultados visibles a 11 ± 1 minuto después de la aplicación de la muestra.
- Cartuchos de prueba de flujo lateral inmunocromatográfico rápidos y cualitativos diseñados para la detección de proteínas alimentarias alergénicas.
- Diseñados para detectar proteínas de alérgenos procesadas y no procesadas.
- La prueba puede alojar muestras de agua de enjuague ambiental, agua de enjuague CIP y alimentos.
Especificaciones
Prueba | |
Alérgeno | |
25/caja |
Seguridad y manipulación
- 3M Soy Protein Rapid Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, glycerol, urea, sodium chloride