Learn More
Cytiva SOURCE™ 15Q
Strong anion exchanger with high chemical stability for wide range of working conditions with good resistance to cleaning conditions at high pH
Marca:  Cytiva 17-0947-20
Detalles adicionales : Peso : 1.07050kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11540804
  • 399.00€ / 10 ml
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Medio Bioprocess
  • Ligando: Amonio cuaternario
  • Tamaño de partícula medio: 15 μm
  • Matriz: Poliestireno/divinilbenceno
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 2 a 12
  • Para pulir los pasos en investigación y aplicaciones industriales
  • Disponibles en tubos graduados de 10 ml y 50 ml.
Especificaciones
Especificaciones
20 mM N-metilpiperazina, 20 mM piperazina, 20 mM bis-tris, 20 mM trietanolamina, 20 mM tris,20 mM dietanolamina, 20 mM etanolamina, glicina, 20 mM 1,3-diamino-propano, 20mM piperidina
10 ml
100 mm
Amonio cuaternario
De 2 a 12
Poliestireno/divinilbenceno
Pasos de pulido tanto en investigación como en aplicaciones industriales
Medios de cromatografía 15Q SOURCE
3,93 in
1800 cm/h
5bar
15 μm
De 4° a 30 °C
15Q Chromatography Media
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • SOURCE 15Q, 10 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.