Learn More
Brady™ Candados de latón
Cuenta con cuerpo y grillete de latón sólido que resiste la corrosión y las chispas.
Marca: Brady™ 051354
Detalles adicionales : Peso : 0.98300kg
Descripción
- El cilindro de 6 pines ofrece más cortes de llave únicos para una mejor resistencia a la manipulación
- Las cerraduras están protegidas por fundas de vinilo de colores que hacen fácil la codificación por colores de su programa de bloqueo
- Los candados están disponibles con llaves diferentes
- Las etiquetas de bloqueo se venden por separado
- Dos llaves suministradas con cada candado
Especificaciones
Candados de latón | |
Latón | |
6,5 mm | |
21 mm | |
Latón | |
12 paquete |
Rojo | |
Candados de latón | |
43,00 x 60,00 mm | |
21,00 mm | |
6 | |
33,5 mm |