Learn More
Memmert™ Software AtmoCONTROL para SF30plus
El software AtmoCONTROL cumple los requisitos para el uso de conjuntos de datos almacenados electrónicamente y de firmas electrónicas.
Marca: Memmert™ SF30plusFDAQ1
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Descripción
- Software AtmoCONTROL conforme a la FDA
- Cumple con los requisitos de uso de conjuntos de datos almacenados electrónicamente y firmas electrónicas establecidos en la normativa 21 CFR apartado 11 de la Food and Drug Administration (agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
- Licencia básica para el control de una unidad
- Los documentos respectivos a la IQ/OQ están disponibles en alemán e inglés (sin recargo)
Especificaciones
Normativa 21 CFR apartado 11 de ala Food and Drug Administration (agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.) | |
Esterilizador SF30plus | |
Software |