Learn More
Uvex™ Softshell Jacket 7405-Midnight Navy
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Chaqueta ligera de softshell uvex perfect
- Material: 94 % poliéster, 6 % spandex
- Interior: 100 % poliéster, malla - material transpirable, repelente al agua y al viento
- Manguitos separables, cuello alto, logotipo Uvex reflectante, borde reflectante
- Tamaños: S-XXXL
- Instrucciones de cuidado: - Lavable a 30 °C, no apto para cloro ni secado en secadora, planchado a 1 punto
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | XXXL |
Sexo | Para hombre |
Color | Azul |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |
Grosor | 240 g/m² |