Learn More
Solución de tiosulfato de sodio 0,5 M (0,5 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1AMP
6AMP
Especificaciones
Punto de ebullición | 100°C |
Punto de fusión | 0°C |
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1AMP |
Envase | Ampolla |
Presión de vapor | 14mmHg |