missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de tiosulfato de sodio 0,5 M (0,5 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical

Click to view available options
Cantidad:
1AMP
6AMP
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3499
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3499
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Cantidad 1AMP
Forma física Líquido
Envase Ampolla
Presión de vapor 14mmHg