Learn More
Sodium Sulfite, Anhydrous, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5390956
122.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
7757-83-7
Na2O3S
126.037
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
24437
CHEBI:86477
disodio;sulfito
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
7757-83-7
Na2O3S
126.037
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
24437
CHEBI:86477
disodio;sulfito
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfite
Nombre de nota Anhydrous
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.60kg