Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical S/6560/60
Detalles adicionales : CAS : 7727-73-3 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10418420
Cantidad Precio
1 72.90€ / 1 Kg
4 68.04€ / 1 Kg
16 64.64€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7727-73-3
322.186
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
62649
disodium;sulfate;decahydrate
H20Na2O14S
149189
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CHEBI:32586
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
7727-73-3
149189
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
disodium;sulfate;decahydrate
62649
322.2g/mol
Plastic powder jar
884°C
1kg
H20Na2O14S
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
322.186
CHEBI:32586
Solid
White
5.2 to 9.2
Videos
SDS Documentos