Learn More
Sulfato sódico, +99 %, para análisis, polvo, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222005
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sulfato de sodio, sulfato de disodio, escoria salina, thenardita, sulfato de sodio, anhidro, sulfato sódico, sal de disodio de ácido sulfúrico, sulfato de sodio 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sulfato de sodio, sulfato de disodio, escoria salina, thenardita, sulfato de sodio, anhidro, sulfato sódico, sal de disodio de ácido sulfúrico, sulfato de sodio 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición >1700.0 °C
Nombre del producto químico o material Sulfato de sodio
Punto de fusión 884.0 °C
Nombre de nota 99 %, p.a.
Color Blanco
pH De 5 a 8 (5 % de solución a 20 °C)
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+ %
Fórmula lineal Na2SO4
Fieser 01,1103
Índice Merck 15, 8809
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 185 g/l. Otras solubilidades: soluble en glicerol y yoduro de hidrógeno, insoluble en alcohol
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Analítica
Pérdida por ignición 0.5 % máx. (800 °C)
Envase Frasco de plástico
Información de descomposición Información de descomposición: >890 °C
Densidad 2.68