Learn More
Pirofosfato sódico decahidrato, ACS, 99,0 a 103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337718 100 g 100 g
11327718 500 g 500 g
11317718 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033385.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 13472-36-1 | H20Na4O17P2 | 446.05 g/mol
Sodium pyrophosphate decahydrate is used as a buffering agent, an emulsifier, a thickening agent, a food additive and a dispersing agent. It acts as a tartar control agent in tooth paste and dental floss and is used to remove calcium and magnesium from saliva, thereby avoiding its deposition on teeth. It is utilized in detergents to prevent deposition on cloth. It is useful in the preparation of an EDTA-sodium pyrophosphate extraction buffer for microcystin analysis of soil samples. In antimicrobial studies, it is used as a chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-36-1
Fórmula molecular H20Na4O17P2
Peso molecular (g/mol) 446.05
Número MDL MFCD00149200
Clave InChI VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
Nombre IUPAC tetrasodio; fosfato de fosfonato; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium pyrophosphate decahydrate
Punto de fusión 79.5°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99-103%
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.06 (265.90 Anhydrous)
Grado ACS
Aspecto White crystalline
Densidad 1.82 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium pyrophosphate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphatedecahydrate