Learn More
Propionato de sodio 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023652
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
137-40-6
C3H5NaO2
96.061
MFCD00002759
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
2723816
sodio; propanoato
CCC(=O)[O-].[Na+]
137-40-6
C3H5NaO2
96.061
MFCD00002759
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
2723816
sodio; propanoato
CCC(=O)[O-].[Na+]
El propionato de sodio se utiliza como conservante de alimentos, como inhibidor de moho en productos de panadería y en cultivos celulares de insectos. También se utiliza como conservante en productos farmacéuticos, cosméticos, agrícolas y piensos. Actúa como aditivo alimentario. Además, inhibe el crecimiento de bacterias ácido lácticas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El propionato de sodio se utiliza como conservante de alimentos, como inhibidor de moho en productos de panadería y en cultivos celulares de insectos. También se utiliza como conservante en productos farmacéuticos, cosméticos, agrícolas y piensos. Actúa como aditivo alimentario. Además, inhibe el crecimiento de bacterias ácido lácticas.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium propionate
Punto de fusión De 285 °C a 291 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3CH2CO2Na
Cantidad 500 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8669
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.06
Porcentaje de pureza 99%