Learn More
Sodium Phosphate Tribasic Dodecahydrate, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Phosphate Tribasic Dodecahydrate |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | Na3PO4 · 12H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.12g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | Reactivo ACS |
Densidad | 1.62g/mL at 25°C |