Learn More
Fosfato sódico heptahidrato dibásico, (cristales de incoloros a blancos), Fisher BioReagents
Catalog Number p-28670
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
7782-85-6
H17Na2O11P
270.08
MFCD00149180
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
6096963
disodio;fosfato de hidrógeno;heptahidrato
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
7782-85-6
H17Na2O11P
270.08
MFCD00149180
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
6096963
disodio;fosfato de hidrógeno;heptahidrato
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate (Colorless-to-White Crystals)
Este componente del tampón se utiliza habitualmente en cultivos de tejidos y en aplicaciones de biología molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
Punto de fusión 48°C
Color Blanco
pH 9.0 to 9.3
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102.0 %
Notas del porcentaje del ensayo 99,0-102,0 %
Índice Merck 15, 8789
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Identificación Pass Test