Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,0
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62733.K2
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Phosphate buffer is a multi-purpose buffer used for many molecular biology procedures. It is been also used for PEGylation of proteins at pH 7.4 and a concentration of 50 mM. Sodium phosphate buffer solution may be used in the preparation of a wide variety of phosphate based biological buffers for use in cell and molecular biology application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl tampón de fosfato es un tampón multiuso utilizado para muchos procedimientos de biología molecular. También se utiliza para la PEGylation de proteínas con un pH 7,4 y una concentración de 50 mM. La solución tampón de fosfato sódico puede utilizarse en la preparación de una amplia variedad de tampones biológicos basados en fosfato para su uso en aplicaciones de biología celular y molecular.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado y colóquelo en un entorno fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Sodium phosphate buffer soln. | |
8.0 | |
1 L | |
Fully miscible in water. |
Solución de tampón de 0,2 m | |
Líquido | |
MFCD00146206 |
RUO – Research Use Only