Learn More
Sodium perchlorate, ACS reagent, anhydrous, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 447421000
Detalles adicionales : CAS : 7601-89-0 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 1502 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 100g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12655087
  • 32.90€ / 100 g
Stock EU 21
Añadir a la cesta
Especificaciones
7601-89-0
122.44
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
sodium;perchlorate
ClNaO4
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
522606
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Sodium perchlorate
ClNaO4
15,8784
Solubility in water: 209g/100mL (15°C). Other solubilities: 170g/100mL water (0°C),300g/100mL water (80°C),soluble in alcohol
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
122.44
122.44
0.003% max
Plastic bottle
0.002% max
100g
7601-89-0
NaClO4
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
sodium;perchlorate
522606
ACS Reagent
0.005% max
Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol
482.0°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Sodium perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
SDS Documentos