Learn More
Sodium oxide, Alfa Aesar™
Marca: Alfa Aesar 036712.22
Detalles adicionales : CAS : 1313-59-3 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3085 Chem class : 5.1 Pack group : I
Cantidad. | 100g |
---|
1313-59-3 | |
61.979 | |
KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N | |
73971 | |
[O-2].[Na+].[Na+] |
Na2O | |
MFCD00046201 | |
sodium oxide, disodium oxide, disodium monoxide, sodium oxide, disodium oxygen-2 anion, disodium oxidandiide, sodium oxide 25g, disodium oxygen 2-, sodium oxide, 2na.o | |
disodium;oxygen(2-) |
Especificación
Sodium oxide | |
Na2O | |
UN1825 | |
sodium oxide, disodium oxide, disodium monoxide, sodium oxide, disodium oxygen-2 anion, disodium oxidandiide, sodium oxide 25g, disodium oxygen 2-, sodium oxide, 2na.o | |
[O-2].[Na+].[Na+] | |
61.979 | |
61.98 | |
2.27g/mL | |
Air & Moisture Sensitive | |
>400°C (decomposition) |
1313-59-3 | |
MFCD00046201 | |
14,8651 | |
KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N | |
disodium;oxygen(2-) | |
73971 | |
Beads | |
Odorless | |
White to Gray | |
100g |