Learn More
Oxalato de sodio, puro, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073555
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
62-76-0
C2Na2O4
134.00
MFCD00012465
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
6125
disodio;oxalato
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
62-76-0
C2Na2O4
134.00
MFCD00012465
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
6125
disodio;oxalato
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Punto de fusión 250°C
Color Blanco
pH 8
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 134g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium oxalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.