Learn More
Molibdato(VI) sódico dihidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10043113
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
10102-40-6
MoNa2O4
205.93
MFCD00149170
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
16211258
CHEBI:75213
disodio;dioxido(dioxo)molibdeno;dihidrato
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
10102-40-6
MoNa2O4
205.93
MFCD00149170
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
16211258
CHEBI:75213
disodio;dioxido(dioxo)molibdeno;dihidrato
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium molybdate(VI) dihydrate
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Fórmula lineal Na2MoO4·2H2O
Fieser 15,294
Índice Merck 15, 8776
Información de solubilidad Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.95
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.28
Densidad 3.2800g/mL