Learn More
Metóxido de sodio, reactivo ACS, solución de 0,5 M en metanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
76.70€ - 264.00€
CAS | 124-41-4, 67-56-1 |
---|---|
Fórmula molecular | CH3NaO |
Peso molecular (g/mol) | 54.02 |
Número MDL | MFCD00012179 |
Clave InChI | WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 |
PubChem CID | 10942334 |
Nombre IUPAC | sodio;metanolato |
SMILES | C[O-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11906161
|
Thermo Scientific Acros
445881000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
76.70€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11936161
|
Thermo Scientific Acros
445888000 |
800 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
264.00€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
124-41-4, 67-56-1 | |
54.02 | |
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N | |
10942334 | |
C[O-].[Na+] |
CH3NaO | |
MFCD00012179 | |
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 | |
sodio;metanolato |
Especificaciones
65.0°C | |
-98.0°C | |
124-41-4, 67-56-1 | |
CH3ONa | |
11°C | |
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 | |
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N | |
sodio;metanolato | |
10942334 | |
Reactivo ACS | |
0.8000g/mL |
Sodium methoxide | |
0.5M solution in methanol, AcroSeal™ | |
CH3NaO | |
MFCD00012179 | |
15,8775 | |
Solubility in water: reacts | |
C[O-].[Na+] | |
54.02 | |
54.02 | |
0.8 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Provoca daños en los órganos.
Líquido y vapor altamente inflamables.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO OCULAR:Enjuagar con precaución con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 204-699-5
RUO – Research Use Only