Learn More
Metóxido de sodio, reactivo ACS, solución de 0,5 M en metanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 65.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium methoxide |
| Punto de fusión | -98.0°C |
| Nombre de nota | 0.5M solution in methanol, AcroSeal™ |
| Forma física | Solution |
| Cantidad | 800 mL |
| Temperatura de inflamación | 11°C |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Gravedad específica | 0.8 |
| Densidad | 0.8000g/mL |
| Mostrar más |