Learn More
Sodium Metabisulfite, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Metabisulfite |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
Forma física | Dry |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | Na2S2O5 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.11g/mol |
Porcentaje de pureza | 98 to 100.5% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |