Learn More
Yoduro de sodio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Especificaciones
Punto de ebullición | 1300°C |
Punto de fusión | 661°C |
Color | Blanco |
pH | 6 to 9 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.89g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Presión de vapor | 1.3mbar 767 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium iodide
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.