Learn More
Hidrato de hipofosfito de sodio, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15658340
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Nombre del producto químico o material Sodium hypophosphite hydrate
CAS 123333-67-5
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H2NaO3P
Fórmula lineal CHCl3
Número MDL MFCD00000826
Sinónimo sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
Clave InChI ACUGTEHQOFWBES-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[O-]P=O.[Na+]
Peso molecular (g/mol) 103.977
PubChem CID 23708894
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.98
Envase Frasco de polietileno