Learn More
Hidróxido sódico, técnico, perla, Fisher Chemical
25.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
21.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
28.74 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
21.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
28.74 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
pH | 14 |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 1390°C |
Punto de fusión | 318°C |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Presión de vapor | 1mbar 700 |
Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.