Learn More
Hidruro de sodio, aprox. 60 % de dispersión en aceite, en bolsas solubles de disolvente
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El hidruro de sodio puede usarse para la intercalación directa en C60, dando como resultado un material superconductor (Nah)4C60. Se utiliza principalmente como una base fuerte en síntesis orgánica. Se puede utilizar para secar algunos disolventes orgánicos. Se ha propuesto para el almacenamiento de hidrógeno para su uso en vehículos con pilas de combustible.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, cloruros ácidos, ácidos, halógenos y alcoholes.
El hidruro de sodio puede usarse para la intercalación directa en C60, dando como resultado un material superconductor (Nah)4C60. Se utiliza principalmente como una base fuerte en síntesis orgánica. Se puede utilizar para secar algunos disolventes orgánicos. Se ha propuesto para el almacenamiento de hidrógeno para su uso en vehículos con pilas de combustible.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, cloruros ácidos, ácidos, halógenos y alcoholes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium hydride |
Nombre de nota | ≈60% dispersion in oil, in solvent solublebags |
Color | Gris a blanco |
Forma física | Polvo húmedo |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN1427 |
Información de solubilidad | It reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 24 |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive; Water reactive |