Learn More
Hexacloroiridato(III) de sodio hidrato, Ir 31,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
251.00€ - 1204.00€
CAS | 123334-23-6 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl6IrNa3 |
Peso molecular (g/mol) | 473.89 |
Número MDL | MFCD00003508 |
Clave InChI | GSONQQIOULBMRS-UHFFFAOYSA-H |
Sinónimo | sodium hexachloroiridate iii hydrate, sodium hexachloroiridate 3--water 3/1/1, cl6ir.3na.h2o, sodium hexachloroiridate iii hydrate, ir, iridate 3-,hexachloro-, sodium, hydrate 1:3:? , oc-6-11 |
PubChem CID | 56845692 |
Nombre IUPAC | trisodium hexachloroiridiumtriuide |
SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11311988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011889.03 |
1 g |
251.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11301988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011889.06 |
5 g |
1204.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
123334-23-6 | |
473.89 | |
GSONQQIOULBMRS-UHFFFAOYSA-H | |
56845692 | |
[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Cl6IrNa3 | |
MFCD00003508 | |
sodium hexachloroiridate iii hydrate, sodium hexachloroiridate 3--water 3/1/1, cl6ir.3na.h2o, sodium hexachloroiridate iii hydrate, ir, iridate 3-,hexachloro-, sodium, hydrate 1:3:? , oc-6-11 | |
trisodium hexachloroiridiumtriuide |
Especificaciones
Sodium hexachloroiridate(III) hydrate | |
cristalino/a/s | |
MFCD00003508 | |
It is insoluble in water. | |
[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
473.89 | |
473.89 (Anhydrous) | |
Moisture sensitive |
123334-23-6 | |
Cl6IrNa3 | |
sodium hexachloroiridate iii hydrate, sodium hexachloroiridate 3--water 3/1/1, cl6ir.3na.h2o, sodium hexachloroiridate iii hydrate, ir, iridate 3-,hexachloro-, sodium, hydrate 1:3:? , oc-6-11 | |
GSONQQIOULBMRS-UHFFFAOYSA-H | |
trisodium hexachloroiridiumtriuide | |
56845692 | |
Ir 31,5 % mín. |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 239-795-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo nitrógeno
RUO - Para uso exclusivo en investigación