Learn More
Hexacloroiridato(III) de sodio hidrato, Ir 31,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11301988 5 g 5 g
11311988 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011889.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 123334-23-6 | Cl6IrNa3 | 473.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123334-23-6
Fórmula molecular Cl6IrNa3
Peso molecular (g/mol) 473.89
Número MDL MFCD00003508
Clave InChI GSONQQIOULBMRS-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo sodium hexachloroiridate iii hydrate, sodium hexachloroiridate 3--water 3/1/1, cl6ir.3na.h2o, sodium hexachloroiridate iii hydrate, ir, iridate 3-,hexachloro-, sodium, hydrate 1:3:? , oc-6-11
PubChem CID 56845692
Nombre IUPAC trisodium hexachloroiridiumtriuide
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium hexachloroiridate(III) hydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.89 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 31,5 % mín.