Learn More
Alfa Aesar™ Dodecamolibdofosfato de sodio hidrato, +90 %
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium dodecamolybdophosphate hydrate |
Cantidad | 100 g |
Índice Merck | 14,8664 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 1891.22 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | ≥90% |