Learn More
Cromato de sodio, anhidro, 98 %, Thermo Scientific™
25.42€ - 305.00€
CAS | 7775-11-3 |
---|---|
Fórmula molecular | ClNaO3 |
Peso molecular (g/mol) | 106.44 |
Número MDL | MFCD00003484 |
Clave InChI | YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 516902 |
ChEBI | CHEBI:65242 |
SMILES | [Na+].[O-][Cl](=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11498823
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10547.22 |
100 g | |||||||
11408833
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10547.36 |
500 g | |||||||
11418833
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10547.0E |
2500 g |
305.00€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
AplicacionesEl cromato de sodio anhidro se utiliza como inhibidor de la corrosión en la industria del petróleo, como conservante para madera y como auxiliar en de teñido en la industria textil. También se utiliza para preparar pigmentos para pinturas y tintas. También se utiliza en productos farmacéuticos para determinar el volumen de glóbulos rojos. En química sintética, se utiliza como oxidante para convertir los alcoholes primarios y secundarios en ácidos carboxílicos y cetonas respectivamente.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol y etanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con materiales combustibles y agentes reductores.
7775-11-3 | |
106.44 | |
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:65242 |
ClNaO3 | |
MFCD00003484 | |
516902 | |
[Na+].[O-][Cl](=O)=O |
Especificaciones
Sodium chromate | |
Anhydrous | |
ClNaO3 | |
UN3288 | |
sodium chromate | |
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M | |
sodium chlorate | |
516902 | |
161.97 | |
Odorless | |
2.72 |
792°C | |
7775-11-3 | |
MFCD00003484 | |
14,8601 | |
Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol. | |
[Na+].[O-][Cl](=O)=O | |
106.44 | |
CHEBI:65242 | |
98% | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H311-H330-H334-H340-H350-H360-H372-H314-H318-H317
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause genetic defects.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H301-H312-H314-H317-H330-H334-H335-H340-H350-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-889-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GB2955000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes