Learn More
Cromato de sodio, anhidro, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11498823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498823 100 g 100 g
11408833 500 g 500 g
11418833 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11498823 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10547.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cromato de sodio anhidro se utiliza como inhibidor de la corrosión en la industria del petróleo, como conservante para madera y como auxiliar en de teñido en la industria textil. También se utiliza para preparar pigmentos para pinturas y tintas. También se utiliza en productos farmacéuticos para determinar el volumen de glóbulos rojos. En química sintética, se utiliza como oxidante para convertir los alcoholes primarios y secundarios en ácidos carboxílicos y cetonas respectivamente.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol y etanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con materiales combustibles y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7775-11-3
Fórmula molecular ClNaO3
Peso molecular (g/mol) 106.44
Número MDL MFCD00003484
Clave InChI YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chromate
Punto de fusión 792°C
Nombre de nota Anhydrous
Cantidad 100 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,8601
Sinónimo sodium chromate
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol.
Nombre IUPAC sodium chlorate
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.97
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.72