Learn More
Sodium chloride, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium chloride |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | NaCl |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3534976 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.44g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.99% (metals basis) |
Grado | TraceSELECT™ |
Presión de vapor | 1.33 (1.00 mmHg) at 865°C (1589°F) hPa |